Tlačiť
Platina ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
40419.KGEA 933.02 EUR
40419.KG 40419.KJ
Platina ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platina
Evaporation source, jewelry production, electrical contacts for semiconductors
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689