Tlačiť
parafín, liquid, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
7160.1000EA 77.85 EUR
7160.1000
parafín, liquid, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Parafín
Teplota varu: 300…500 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 215 °C (ot. pohárek)
Číslo CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Color (APHA) max. 20
Identification (IR) passes test