Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Molekulové sito A4, (0,4 nm, 4 Å)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"14"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Adsorption of molecules smaller than 4 µm in diameter
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Molekulové sito A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 0.4-0.8 mm (0.02-0.03 in)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Molekulové sito A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Molekulové sito A4, (0,4 nm, 4 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Molekulové sito A4, (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼ 2mm), with indicator
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Molekulové sito A4, (0,4 nm, 4 Å), powder
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Molekulové sito A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Molekulové sito A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 14
  1  2  Ďalej 