Tlačiť
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
L05466.0IEA 537.05 EUR
L05466.0I L05466.30 L05466.0B
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Hustota: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03457537
Číslo CAS: 70955-01-0