Petrolether, 40…60 °C, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83663.320EA
133.97
EUR
83663.320
Petrolether, 40…60 °C, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Ropný líh
Teplota varu:
40…60 °C (1013 hPa) Hustota: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081849 Číslo CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 OSN: 1268 ADR: 3,II REACH: 01-2119474679-18 |
Výsledky špecifikačného testu
Boiling range (40-60°C) (Vol %) | Min. 90% |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0,02 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |