Petrolether, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL (max. 0.01% aromatic hydrocarbons)
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
23837.360EA
104.72
EUR
23837.360
23837.462
23837.325
23837.553
XXXX23837.553-200
23837.291
Petrolether, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL (max. 0.01% aromatic hydrocarbons)
Ropný líh
Teplota varu:
40…65 °C (1013 hPa) Hustota: 0,65 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081849 Číslo CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 OSN: 1268 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Distillation range | 40 - 65 °C |