Tlačiť
Petrolether, 60…100 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
8241.9025EA 0 EUR
8241.9025
Petrolether, 60…100 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ropný líh
Teplota varu: 60…100 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Boiling Range 60 - 100 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %