Tlačiť
Petrolether, 60 - 95 °C, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
1991.1000EA 58.21 EUR
1991.1000
Petrolether, 60 - 95 °C, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Ropný líh
Teplota varu: 60…95 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ≤–40 °C
Hustota: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Heavy oils and fats Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as S) Max. 50 ppm
Water Max. 0.02 %