Tlačiť
Včelí vosk, žlutý, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
22842.268EA 378.55 EUR
22842.268
Včelí vosk, žlutý, TECHNICAL
Včelí vosk
Teplota tavenia: ∼64 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00132754
Číslo CAS: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting point 61 - 65 °C