Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO181150250EA
187.71
EUR
ACRO181150250
ACRO181150100
ACRO181150500
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec:
D₃CS(O)CD₃ Mw: 84,09 g/mol Teplota varu: 189 °C (5 mmHg) Teplota tavenia: 20,2 °C Hustota: 1,19 g/cm³ Teplota vzplanutia: 88 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002090 Číslo CAS: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
HPLC | ≥96.0 % |