Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO351440075EA 53.23 EUR
ACRO351440075
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Packaged in 0.75 ml ampoules
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84,09 g/mol
Teplota varu: 189 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 20,2 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Teplota vzplanutia: 88 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %