Dimethylsulfoxid-D6 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO320760075EA
281.55
EUR
ACRO320760075
Dimethylsulfoxid-D6 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Packaged in 0.75 ml ampoules
Vzorec:
D₃CS(O)CD₃ Mw: 84,09 g/mol Teplota varu: 189 °C (5 mmHg) Teplota tavenia: 20,2 °C Hustota: 1,19 g/cm³ Teplota vzplanutia: 88 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002090 Číslo CAS: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.95 % |