Vertikální elektroforetické jednotky pro dva gely KuroGEL Verti nabízejí možnost dělení dvou gelů současně, s chlazením nebo bez, s nalévací jednotkou nebo bez ní.
- inovativní sestavení modulu umožňuje použití nejběžnějších komerčně dostupných polyakrylamidových gelů 8×10 cm nebo 10×10 cm v různých tloušťkách
- dva šrouby umožňují jednoduché sestavení bez použití samostatných úchytů
- samotěsnící konektory s rychlospojkou chrání před vytečením chladicí kapaliny při odpojení od chladiče
Elektroforetické jednotky pro mini gely KuroGEL Verti 1010 jsou ideální pro standardní PAGE aplikace vyžadující možnost nalití gelu v laboratoři. Jemná silikonová těsnění v precizně navržené nalévací jednotce spolupůsobí s elektroforetickým modulem a zajišťují tak jednoduché sestavení modulu a nalití gelu bez protékání.
Informace o dodávce: se 2 skly bez výřezu; 2 skly s výřezem; 1 vyrovnávací deskou pro práci s jedním gelem; 2 sadami spacerů 1 mm; 2 hřebínky 1 mm s 12 jamkami.