Tlačiť
Systémy elektroforetické, vertikální s dvojitým chlazením, kuroGEL Verti 1816K a 1824K
VWRI700-0189
Systémy elektroforetické, vertikální s dvojitým chlazením, kuroGEL Verti 1816K a 1824K
Elektroforetické jednotky kuroGEL Verti s dvojitým chlazením jsou dostupné ve standardních (18 x 16 cm) nebo prodloužených (18 x 24 cm) formátech gelů.
  • rovné linie a ostré, dobře definované proužky
  • naráz lze dělit až 4 gely (maximum 112 vzorků) za identických podmínek
  • dělení při konstantní teplotě od 1 °C do 45 °C
  • vhodné pro polyakrylamidové gely za denaturujících a nativních podmínek a 2-D elektroforézu
  • široká škála příslušenství umožňuje konfiguraci gelů podle individuálních potřeb
Informace o dodávce: spodní a horní pufrovou komoru; bezpečnostní víko s vysokonapěťovými přívodními kabely; tepelný výměník; skla 18 × 16 cm pro Verti 1816K nebo 18 × 24 cm pro Verti 1824K (6 kusů); úchytné zařízení, 8 cm pro Verti 1816K, respektive 16 cm pro Verti 1824K (4 ks); vačky (6 ks), těsnění se štěrbinami pro horní pufrovou komoru (2 ks); nalévací jednotku pro dva gely s možností vyvážení; vodováhu; laminátované těsnění pro nalévací jenotku (2 ks); spodní pufrovou komoru; šablonu pro zarovnání spacerů; pomůcku pro oddělení skel; těsnění gelu; hřebínky 1,5 mm s 15 jamkami (2 ks); spacery 1,5 mm, 2 cm široké (4 ks).