D(+)-Trehalóza dihydrát ≥98% for biochemistry
Dodávateľ: VWR Chemicals
28719.290EA
558.78
EUR
28719.290
D(+)-Trehalóza dihydrát ≥98% for biochemistry
D(+)-Trehalóza dihydrát
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O Mw: 378,33 g/mol Teplota tavenia: 97…99 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00071594 Číslo CAS: 6138-23-4 EINECS: 202-739-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 98 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.1 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 5 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 5 ppm |