Chcete sa opäť prihlásiť?
D-Gluconic acid 50% in aqueous solution
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOH
MW: 196,16 g/mol
Hustota: 1,234
Storage Temperature: Ambient
Číslo CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
500 ml A16806.AP
2.500 ml A16806.0F
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 196.16(anhy)
CAS No. 526-95-4
Molecular formula C6H12O7
MDL No. MFCD00004240
UN No. 3265
Merck reference 14,4456
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo