Tlačiť
D(+)-Rafinóza pentahydrát ≥98.0%, Ultrapure
Dodávateľ: VWR Chemicals
J392-500GEA 654.81 EUR
J392-500G J392-100G
D(+)-Rafinóza pentahydrát ≥98.0%, Ultrapure
D(+)-Rafinóza pentahydrát
Vzorec: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Mw: 594,52 g/mol
Teplota tavenia: 80 °C
Hustota: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071590
Číslo CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Arsenic <0.00005%
Heavy Metals <0.001%
Iron <0.0005%
Purity (HPLC) 98.0%
Residue on Ignition 0.1%
Solubility (10%, water) PASS
Specific Rotation (10%, Water) +103 to +107 °
Water Content (KF) 13.0 – 17.0%