Tlačiť
Teploměr se skládací vpichovací sondou, TLC 700
Dodávateľ: Ebro
620-2317EA 65.46 EUR
620-2317
Teploměr se skládací vpichovací sondou, TLC 700
Teploměry Teploměry digitální
Tento skládací teploměr je vhodný pro rychlé a přesné sledování teplot, jak je požadováno v odděleních příjmu zboží, pro distribuci potravin, pro cateringové společnosti a pro potravinářský průmysl a obchod, ale také pro sledování teplot v chladírenských skladech nebo laboratořích. Skládací penetrační sonda se používá zejména k měření teploty jádra potravin.
Baterie: Baterie lithiová 3 V, CR 2032
Certifikácie: Zkoušky, výkon, použitelnost: EN 13485
pravidelná verifikace a kalibrace: EN 13486
splňuje normu ISO 13485