Tlačiť
Polyethylenglykol 300, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
26600.293EA 58.49 EUR
26600.293
Polyethylenglykol 300, TECHNICAL
Polyethylenglykol 300
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Mw: 300 g/mol
Teplota tavenia: –15…–10 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 220 °C (uz. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test