Polyethylenglykol 300, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
26600.293EA
58.49
EUR
26600.293
Polyethylenglykol 300, TECHNICAL
Polyethylenglykol 300
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH Mw: 300 g/mol Teplota tavenia: –15…–10 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 220 °C (uz. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081839 Číslo CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace | splňuje test |