Tlačiť
Dichlormethan 99.5% stabilizovaný p.a.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with ethanol
ACRO390700010EA 65.2 EUR
ACRO390700010 ACRO390700025
Dichlormethan 99.5% stabilizovaný p.a.
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84,93 g/mol
Teplota varu: 39…40 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –97 °C
Hustota: 1,325 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Free chlorine ≤0.00003 % (as Cl)
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0005 %
Ethanol ≤0.3 % (GC)