Chloroform 99+% stabilizovaný for spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with amylene
ACRO167730250EA
1311.99
EUR
ACRO167730250
ACRO167730010
ACRO167735000
ACRO167730025
Chloroform 99+% stabilizovaný for spectroscopy
Chloroform
Vzorec:
CHCl₃ Mw: 119,38 g/mol Teplota varu: 61 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –63 °C Hustota: 1,48 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000826 Číslo CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 OSN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 250 nm A: ≤0.5 |
UV | at 260 nm A: ≤0.075 |
UV | at 270 nm A: ≤0.01 |
UV | at 280 nm A: ≤0.005 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 70 to 120 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |