Tlačiť
Chloroform 99+% stabilizovaný, Extra Pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with amylene
ACRO383760050EA 297.96 EUR
ACRO383760050 ACRO383760250 ACRO383760010 ACRO383760025
Chloroform 99+% stabilizovaný, Extra Pure
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Mw: 119,38 g/mol
Teplota varu: 61 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %