Chloroform 99+% stabilizovaný, Extra Pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with ethanol
ACRO158210050EA
262.62
EUR
ACRO158210050
ACRO158210100
ACRO158210025
ACRO158210250
ACRO158210010
Chloroform 99+% stabilizovaný, Extra Pure
Chloroform
Vzorec:
CHCl₃ Mw: 119,38 g/mol Teplota varu: 61,7 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –63 °C Hustota: 1,48 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000826 Číslo CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 OSN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.02 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % (excluding stabilizer) |
Color scale | ≤25 APHA |
Stabilizer | 0.5 to 1.0 % ethanol |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |