Tlačiť
Diisopropylether ≥99% stabilizovaný, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 10 ppm
24896.291EA 35.21 EUR
24896.291
Diisopropylether ≥99% stabilizovaný, TECHNICAL
Diisopropylether
Vzorec: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Mw: 102,18 g/mol
Teplota varu: 68,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –86 °C
Hustota: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008880
Číslo CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
OSN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/45/2301145.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Peroxides Not detectable
Propan-2-ol Max. 1.5 %