Diethylether stabilizovaný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
8033.1000EA
73.34
EUR
8033.1000
8033.5000
Diethylether stabilizovaný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Diethylether
Vzorec:
(CH₃CH₂)₂O Mw: 74,12 g/mol Teplota varu: 35 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –123 °C Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011646 Číslo CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 OSN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Specifications. Meets Reagent Specificatons for testing USP/NF monographs. | |
Assay (by GC) (exclusive of preservative) | min. 98.0 % |
Carbonyl Compounds (as HCHO) | max. 0.001 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Peroxide (as H2O2) | max. 1 ppm |
Preservative (BHT) | min. 7 ppm |
Preservative (C2H5OH) | 1.5 - 3.5 % |
Preservative (H2O) | max. 0.5 % |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Titrable Acid (µeq/g) | max. 0.2 |