Tlačiť
Diethylether 99+% stabilizovaný, pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
ACRO123990050EA 199.51 EUR
ACRO123990050 ACRO123990250 ACRO123990100 ACRO123990025 ACRO123990010
Diethylether 99+% stabilizovaný, pure
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Mw: 74,12 g/mol
Teplota varu: 34,6 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –116 °C
Hustota: 0,714 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011646
Číslo CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
OSN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Peroxides ≤0.001 %