(±)-2-Aminobutan-1-ol 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B24398.AEEA
34.59
EUR
B24398.AE
B24398.AP
(±)-2-Aminobutan-1-ol 97%
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Vzorec:
C₄H₁₁NO Mw: 89,14 g/mol Teplota varu: 176…178 °C Teplota tavenia: –2 °C Hustota: 0,944 Teplota vzplanutia: 89 °C (192 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008095 Číslo CAS: 96-20-8 EINECS: 202-488-2 OSN: 2735 ADR: 8,III Merck Index: 13,00426 |