1,4-Dioxan, extra dry over Molecular Sieve 99,5% stabilizovaný, AcroSeal™
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
364340025.EA
355.95
EUR
364340025.
364340010.
364341000.
364345000.
1,4-Dioxan, extra dry over Molecular Sieve 99,5% stabilizovaný, AcroSeal™
1,4-Dioxan
Vzorec:
C₄H₈O₂ Mw: 88,11 g/mol Teplota varu: 101 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 12 °C Hustota: 1,034 g/cm³ Teplota vzplanutia: 12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006571 Číslo CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 OSN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
![]() |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colourless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0,005 % |
GC | ≥99,5 % |
Stabilizer | 2 to 5 ppm BHT |
Acidity (CH3COOH) | ≤0,002 % |
Peroxides | ≤0,005 % (as H₂O₂) |