Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Portable turbidity meter, TIR 200
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
705-1104EA 127 EUR InStock
705-1104 705-1089
Portable turbidity meter, TIR 200
Turbidity Meters
TIR 200 is a compact turbidity meter designed for fast and precise on-site testing.
  • Automatic switch off ten minutes after last keypress
  • Calibrated with formazin primary standard
  • Measurement with infrared light at 90°
Suitable for both coloured or colourless liquids.
Certifikácie: ISO 7027
Informace o dodávce: Supplied with instruction manual, test certificate, installation material, two sample cuvettes with black lid (55 mm), cleaning cloth for cuvette and four turbidity standards, 0,1, 20, 200, 800 NTU.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
PRÍSLUŠENSTVO
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo