Tlačiť
DL-Tyrosine
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17896000EA 138.31 EUR
EHERC17896000
DL-Tyrosine
DL-Tyrosine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Mw: 181,19 g/mol
Teplota varu: 378 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 285 °C
Číslo MDL: MFCD00063074
Číslo CAS: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970