Tlačiť
(±)-1-Octen-3-ol 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO129471000EA 135.94 EUR
ACRO129471000 ACRO129470250 ACRO129470050
(±)-1-Octen-3-ol 98%
(±)-1-Octen-3-ol
Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128,21 g/mol
Teplota varu: 174 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,837 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004589
Číslo CAS: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
ADR: 6.1,III
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/98/2343698.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.832 to 0.842 kg/l
GC ≥97.5 %