Tlačiť
(±)-1-Octen-3-ol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A12079.30EA 465.69 EUR
A12079.30 A12079.09 A12079.18
(±)-1-Octen-3-ol ≥98%
(±)-1-Octen-3-ol
Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128,21 g/mol
Teplota varu: 173…175 °C
Teplota tavenia: –49 °C
Hustota: 0,833
Teplota vzplanutia: 61 °C (141 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004589
Číslo CAS: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/98/2343698.jpg