Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 0.02 mol/l (0.02 N)
Dodávateľ: Hach
HACH2330353EA 34.54 EUR
HACH2330353
Kyselina chlorovodíková 0.02 mol/l (0.02 N)
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,III