Tlačiť
Kyselina octová 12%
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
20121.366EA 167.19 EUR
20121.366
Kyselina octová 12%
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60,05 g/mol
Hustota: 1,01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2790
ADR: 8,III
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 11.9 - 12.1 %