Tlačiť
Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
4699.EA 30.19 EUR
4699.
Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)