Tlačiť
IPASEPT® 70, sterile
Dodávateľ: VWR Chemicals
94006.1016EA 190.01 EUR
94006.1016
IPASEPT® 70, sterile
Prostředky čistící Detergenty a povrchové čističe
Isopropyl alkohol Ph.Eur. 70% V/V s čištěnou vodou Ph.Eur. 30% V/V, filtrovaný přes 0,20 µm filtr
  • Sterilisation by gamma-irradiation
  • Sterility Assurance Level (SAL) 10-6
  • plněno v souladu s podmínkami standardů GMP pro čisté prostory ISO třída 7
  • analytický certifikát je k dispozici s každou novou šarží
  • jemný proud pro přesnou aplikaci nebo široký rozsah sprejového dávkovače pro pokrytí velkého povrchu
Přípravek lze použít k čištění povrchů, nanáší se pomocí rozprašovače (případně hadříkem). Přípravek lze také použít pro čištění rukou v rukavicích před vstupem do čistých prostor nebo pro čištění samotných vstupů.
Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt
Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)
Otestujte ich a presvedčte sa sami