Tlačiť
Kyselina sírová 0.1 mol/l (0.2 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
7215.9010EA 340.69 EUR
7215.9010
Kyselina sírová 0.1 mol/l (0.2 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (N) 0.199 - 0.201