Tlačiť
Bromovodík 47%, EMSURE® ISO p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00307.1000EA 319.04 EUR
1.00307.9020 1.00307.1000
Bromovodík 47%, EMSURE® ISO p.a., Supelco®
Bromovodík
Vzorec: HBr
Mw: 80,91 g/mol
Hustota: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
OSN: 1788
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid