Tlačiť
Bromovodík 48% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
14036.AZEA 211.82 EUR
14036.AZ 14036.AT
Bromovodík 48% (w/w) vodný roztok
Bromovodík
Vzorec: HBr
Mw: 80,91 g/mol
Hustota: 1,490
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
OSN: 1788
ADR: 8,II