Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
31780.298EA
41.01
EUR
31780.298
Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid draselný
Vzorec:
KOH Mw: 56,11 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003553 Číslo CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 OSN: 1814 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |