Tlačiť
Ammonia solution 10%, AnalaR NORMAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydroxid amonnýVodný roztok amoniaAmoniak
190063UEA 107.7 EUR
190063U VWRC190065W 190064V
Ammonia solution 10%, AnalaR NORMAPUR®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35,05 g/mol
Hustota: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 10.0 %
Appearance Clear colourless liquid
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO₄ (Phosphate) Max. 0.1 ppm
S (Sulphide) Max. 0.1 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.5 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.1 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.2 ppm