Tlačiť
Ammonia solution ∼32%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydroxid amonnýVodný roztok amoniaAmoniak
21192.367EA 131.04 EUR
21192.367 21192.323 21192.298
Ammonia solution ∼32%, GPR RECTAPUR®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35,05 g/mol
Teplota varu: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60…–57,5 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 28 - 33 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
CO3 (Carbonate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm