Tlačiť
Ammonia solution 33%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Hydroxid amonnýVodný roztok amoniaAmoniak
6125.2500EA 84.38 EUR
6125.2500 6125.1000
Ammonia solution 33%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35,05 g/mol
Teplota varu: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60…–57,5 °C
Hustota: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (as NH3) (acidimetric) 30 - 33 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 max. 0.0008 %
Sulfate (SO4) max. 0.003 %
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 1