Tlačiť
Kyselina sírová 0.5 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09981.0001EA 39.83 EUR
1.09981.0001
Kyselina sírová 0.5 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 135 °C
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material