Tlačiť
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 1 N vodný roztok, DILUT-IT®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
4689.EA 37.46 EUR
4689-01 4689.
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 1 N vodný roztok, DILUT-IT®, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
(1 equiv.=40.00 g NaOH)
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Teplota varu: ∼105 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate