Tlačiť
Chlorid hydroxylamonný ACS, ISO analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04619.0250EA 332.22 EUR
1.04619.0250
Chlorid hydroxylamonný ACS, ISO analytical reagent, Supelco®
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
Mw: 69,49 g/mol
Teplota varu: 306 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 151 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051089
Číslo CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
OSN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04853
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Hill Formula H₄ClNO
Chemical formula NH₂OH * HCl
Molar Mass 69.49 g/mol
Density 1.67 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 159 °C
pH value 2.5 - 3.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 900 kg/m³
Solubility 830 g/l (20 °C)
Storage class 4.1A Other explosive hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering