Kyselina šťavelová dihydrát 99.5-102.5% ACS
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
33262.30EA
79.8
EUR
33262.30
33262.A7
33262.18
33262.A1
Kyselina šťavelová dihydrát 99.5-102.5% ACS
Kyselina šťavelová dihydrát
As an analytical reagent, in dye and paint industries, in polymers, in metal treatment, in cleaning and textile finishing, and as a reagent for dehydration and condensation
Vzorec:
HO₂CCO₂H·2H₂O Mw: 126,07 g/mol Teplota varu: 149…160 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 101…105 °C Hustota: 1,65 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149102 Číslo CAS: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 OSN: 3261 ADR: 8,III REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 13,06980 |
![]() |