Tlačiť
Kyselina šťavelová dihydrát ≥98%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
20555.296EA 50.9 EUR
20555.296 20555.365
Kyselina šťavelová dihydrát ≥98%, TECHNICAL
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
Mw: 126,07 g/mol
Teplota varu: 149…160 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 101 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149102
Číslo CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
OSN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 12,07043
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %