Tlačiť
Citronan sodný dihydrát ≥99%, Reagent Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
0101-1KGEA 178.25 EUR
0101-1KG 0101-500G 0101-2.5KG 0101-50KG 0101-12KG
Citronan sodný dihydrát ≥99%, Reagent Grade
Citran trojdraselný dihydrát
A biological buffer used for cell culture, in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Mw: 294,1 g/mol
Teplota tavenia: 150 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/03/16640603.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Calcium ≤0.005%
Chloride ≤0.005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Loss on Drying (%) 10.0 – 13.0
pH (5%, Water) @25 °C 7.0 – 9.0
Protease none detected
Purity (Dry Basis) (%) ≥99%
RNase none detected
Sulphate ≤0.005%