Tlačiť
Citronan sodný dihydrát ≥99.5%, Electran for molecular biology
Dodávateľ: VWR Chemicals
436072KEA 0 EUR
436072K 436075N
Citronan sodný dihydrát ≥99.5%, Electran for molecular biology
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Mw: 294,1 g/mol
Teplota tavenia: 150 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
REACH: 01-2119457027-40
Merck Index: 13,08675
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/03/16640603.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.50 %
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Absorbance (260 nm) (0.1 mol/l) Max. 0.010
Absorbance (280 nm) (0.1 mol/l) Max. 0.010
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
pH (20°C; 5 %) 7.50 - 9.000
Cl (Chloride) Max. 0.001 %
PO4 (Phosphate) Max. 0.002 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.005 %
As (Arsenic) Max. 0.00001 %
Ca (Calcium) Max. 0.001 %
Cd (Cadmium) Max. 0.0005 %
Cr (Chromium) Max. 0.0005 %
Cu (Copper) Max. 0.0005 %
Fe (Iron) Max. 0.0005 %
Mn (Manganese) Max. 0.0005 %
Ni (Nickel) Max. 0.0005 %
Pb (Lead) Max. 0.0005 %
Zn (Zinc) Max. 0.0005 %